Få mere at vide
Gadolinium(III) acetathydrat, 99,9% (REO)
Description
Gadolinium(III)acetathydrat bruges som laboratoriereagens, katalysatorer, optiske glas, strukturel keramik, elektriske komponenter og fotooptisk materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | (nedbrydning) |
| Kemisk navn eller materiale | Gadolinium(III) acetate hydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99,9% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 334,39 (Vandfri) |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Show More |
Safety and Handling
- Gadolinium(III) acetate hydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Gadolinium(III) acetate hydrate