Få mere at vide
Gadolinium(III) acetathydrat, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Gadolinium(III)acetathydrat bruges som laboratoriereagens, katalysatorer, optiske glas, strukturel keramik, elektriske komponenter og fotooptisk materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | (nedbrydning) |
| Kemisk navn eller materiale | Gadolinium(III) acetate hydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99,9% (REO) |
| Tæthed | 1.611 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Vis mere |