Få mere at vide
Gadolinium(III) acetathydrat, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11329399
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329399 100 g 100g
11339399 5 g 5g
11349399 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329399 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089158.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 100587-93-7 | C6H9GdO6 | 334,38 g/mol
Gadolinium(III)acetathydrat bruges som laboratoriereagens, katalysatorer, optiske glas, strukturel keramik, elektriske komponenter og fotooptisk materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100587-93-7
Molekylær formel C6H9GdO6
Molekylvægt (g/mol) 334.38
MDL nummer MFCD00150116
InChI nøgle LYQGMALGKYWNIU-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn gadolinium(3+)triacetat
SMIL [Gd+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt (nedbrydning)
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) acetate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,9% (REO)
Tæthed 1.611
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 334,39 (Vandfri)