Få mere at vide
Gadolinium(III) 2,4-pentanedionate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7049204
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11396648
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013204.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 64438-54-6 | C15H21GdO6 | 454.58 g/mol
Det bruges som laboratoriekemikalier& til fremstilling af kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64438-54-6
Molekylær formel C15H21GdO6
Molekylvægt (g/mol) 454.58
MDL nummer MFCD00013493
InChI nøgle PJCXQIZIMGZZIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinium iii 2,4-pentanedionate hydrate, reacton, r reo
PubChem CID 131675701
IUPAC navn gadolinium(3+);(Z)-4-oxopent-2-en-2-olat;hydrat
SMIL [Gd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 454.58 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic