Få mere at vide
Gadolinium(III) 2,4-pentanedionate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11396648
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396648 5 g 5g
11386648 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013204.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64438-54-6 | C15H21GdO6 | 454.58 g/mol
Det bruges som laboratoriekemikalier& til fremstilling af kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64438-54-6
Molekylær formel C15H21GdO6
Molekylvægt (g/mol) 454.58
MDL nummer MFCD00013493
InChI nøgle PJCXQIZIMGZZIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinium iii 2,4-pentanedionate hydrate, reacton, r reo
PubChem CID 131675701
IUPAC navn gadolinium(3+);(Z)-4-oxopent-2-en-2-olat;hydrat
SMIL [Gd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 454.58 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic