Få mere at vide
Gadoliniumfolie, 0,1 mm (0,004 tommer) tyk, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11490270
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490270 50 x 50 mm Hver
11371779 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490270 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012396.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 7440-54-2 | Gud | 157,25 g/mol
Oxid af Gadoliniumfolie bruges i kontrolstængerne i nogle atomreaktorer. Det bruges som nukleart kontrolstavmateriale. Neutronafskærmning, fosforaktivator, katalysator, fjernelse af oxygen i titaniumproduktion. Et metalelement, der bruges til magnetisk resonansbilleddannelse (MRI) og andre billeddannelsesmetoder. Det er blevet brugt til fremstilling af gadolinium yttrium granater, som har mikrobølgeapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-54-2
Molekylær formel Gd
Molekylvægt (g/mol) 157.25
MDL nummer MFCD00011022
InChI nøgle UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
IUPAC navn gadolinium
SMIL [Gd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium foil
Farve Sølv
Navn note 0,1 mm (0,004 tommer) tyk
Mængde 50 x 50 mm
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Vægt ≈0,49g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i fortyndet syre.
Procent renhed 99.9%