Få mere at vide
Gadoliniumfolie. 0,075 mm (0,003 tommer) tyk, REacton™, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11349458
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349458 25 x 25 mm 25mm
11400570 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043307.FF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 7440-54-2 | Gud | 157,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-54-2
Molekylær formel Gd
Molekylvægt (g/mol) 157.25
MDL nummer MFCD00011022
InChI nøgle UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
IUPAC navn gadolinium
SMIL [Gd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium foil. 0.075mm (0.003in) thick
Farve Grå
Mængde 25 x 25 mm
Vægt ≈0.36g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton