Få mere at vide
Gadoliniumfolie, 0,025 mm (0,001 tommer) tyk, 99,9 % (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gadolinium foil |
| Farve | Sølv |
| Navn note | 0,025 mm (0,001 tommer) tyk |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Vægt | ≈0,12g/25x25mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN3178 |
| Procent renhed | 99.9% |