Få mere at vide
Gadolinium boride, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. p-7050658
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11393618
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039225.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12008-06-9 | B6Gd | 222.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12008-06-9
Molekylær formel B6Gd
Molekylvægt (g/mol) 222.11
MDL nummer MFCD00049942
InChI nøgle FYKPSYVUFHLGOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinium boride, gadolinium boride, gdb6, gadolinium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide, gadolinium 2+ ion pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide
PubChem CID 25021694
IUPAC navn gadolinium(2+)pentacyclo[3.1.0.01,3.0²,4.04,6]hexaboran-1,4-diuid
SMIL [Gd++].B12B3[B-]11B4B1[B-]234
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium boride
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Formel vægt 222.12
Procent renhed 99.5%