Få mere at vide
Gadolinium, AAS standardløsning, Specpure™ Gd 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080408
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11349159
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088065.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00011022
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium, AAS standard solution
Navn note Gd 1000μg/mL
Fysisk form Væske
Koncentration Gd2O3 in 5% HNO3
FN nummer UN3264
Mængde 100 mL
Grad Specpure