Få mere at vide
Gadodiamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gadodiamide |
| CAS | 131410-48-5 |
| Molekylær formel | C16 H26 Gd N5 O8 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Gadolinium, [5,8-bis[(carboxy-κO)methyl]-11-[2-(methylamino)-2-(oxo-κO)ethyl]-3-(oxo-κO)-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oato(3-)-κN5,κN8,κN11,κO13]-, Gadolinium, [5,8-bis(carboxymethyl)-11-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-3-oxo-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oato(3-)]-, 2,5,8,11-Tetraazatridecan-13-oic acid, 5,8-bis(carboxymethyl)-11-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-3-oxo-, gadolinium complex, [5,8-Bis[(carboxy-κO)methyl]-11-[2-(methylamino)-2-(oxo-κO)ethyl]-3-(oxo-κO)-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oato(3-)-κN5,κN8,κN11,κO13]gadolinium, DV 7572, Gadodiamide, Gadolinium-DTPA-BMA, Gd DTPA-BMA, S 041, Gadolinium, [5,8-bis[(carboxy-kappaO)methyl]-11-[2-(methylamino)-2-(oxo-kappaO)ethyl]-3-(oxo-kappaO)-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oato(3-)-kappaN5,kappaN8,kappaN11,kappaO13]-, [5,8-Bis[(carboxy-κO)methyl]-11-[2-(methylamino)-2-(oxo-kappaO)ethyl]-3-(oxo-kappaO)-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oato(3-)-kappaN5,kappaN8,kappaN11,kappaO13]gadolinium |
| InChI formel | InChI=1S/C16H29N5O8.Gd/c1-17-12(22)7-20(10-15(26)27)5-3-19(9-14(24)25)4-6-21(11-16(28)29)8-13(23)18-2;/h3-11H2,1-2H3,(H,17,22)(H,18,23)(H,24,25)(H,26,27)(H,28,29);/q;+3/p-3 |
| SMIL | CNC1=O[Gd+3]234567N(CCN2(CC(=O)[O-]3)CC(=O4)NC)(CCN5(CC(=O)[O-]6)C1)CC(=O)[O-]7 |
| Molekylvægt (g/mol) | 573.66 |
| Formel vægt | 574.1022 |