Få mere at vide
Gadodiamide, MedChemExpress
Beskrivelse
Gadodiamide(Omniscan) is a gadolinium-based MRI contrast agent, used in MR imaging procedures to assist in the visualization of blood vessels.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gadodiamide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 131410-48-5 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H26GdN5O8 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 5.56 mg/mL (9.69 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CNC1=O[Gd+3]([N]2(C3)CC4)([N]5(C6)CC2)(O=C(NC)C5)([O-]C7=O)([O-]C6=O)([O-]C3=O)[N]4(C7)C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 573.66 |
| Vis mere |