Få mere at vide
Gadobutrol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487066
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16487066 100 mg
16471216 200 mg
16457008 10 mg
16453057 50 mg
16409557 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16487066 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16217
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Gadobutrol (Gd-DO3A-butrol; ZK 135079) is a nonionic paramagnetic macrocyclic gadolinium-based contrast agent that can be used for magnetic resonance imaging (MRI).
Gadobutrol (Gd-DO3A-butrol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadobutrol
Fysisk form Solid
CAS 770691-21-9
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H31GdN4O9
Synonym ZK 135079
Opløselighedsinformation H2O : 20 mg/mL (33.07 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@H]1[N]23[Gd+3]([N]4(C5)CC3)([N]6(C7)CC4)([OH][C@@H]1CO)([O-]C5=O)([O-]C8=O)([O-]C7=O)[N](CC6)(C8)CC2
Molekylvægt (g/mol) 604.71
Formel vægt 604.71
Procent renhed 99.96%