Få mere at vide
Abnova™ GABRA3 (Human) Recombinant Protein
Mængde:
10 μg
25 μg
Beskrivelse
- Sequence: GESRRQEPGDFVKQDIGGLSPKHAPDIPDDSTDNITIFTRILDRLLDGYDNRLRPGLGDAVTEVKTDIYVTSFGPVSDTDMEYTIDVFFRQTWHDERLKFDGPMKILPLNNLLASKIWTPDTFFHNGKKSVAHNMTTPNKLLRLVDNGTLPYTMRLTIHAECPMHLEDFPMDVHACPLKFGSYAYTTAEVVYSWTLGKNKSVEVAQDGSRLNQYDLLGHVVGTEIIRSSTGEYVVMTTHFHLKRKIGYFVIQTYLPCIMTVILSQVSFWLNRESVPARTVFGVTTVLTMTTLSISARNSLPKVAYATAMDWFIAVCYAFVFSALIEFATVNYFTKRSWAWEGKKVPEALEMKKKTPAAPAKKTSTTFNIVGTTYPINLAKDTEFSTISKGAAPSASSTPTIIASPKATYVQDSPTETKTYNSVSKVDKISRIIFPVLFAIFNLVYWATYVNRESAIKGMIRKQ
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | AAH28629 |
| Gen-id (Entrez) | 2556 |
| Navn | gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, alpha 3 |
| Fremstillingsmetode | Wheat germ expression system |
| Kvalitetskontrol test | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Mængde | 25 μg |
| Opbevaringskrav | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gene Alias | MGC33793 |
| Gen symbol | GABRA3 |
| Arter | Wheat Germ (in vitro) |
| Vis mere |