Få mere at vide
Gaboxadol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gaboxadol Hydrochloride |
| CAS | 85118-33-8 |
| Molekylær formel | C6H8N2O2 . (HCl) |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4,5,6,7-Tetrahydro-isoxazolo[5,4-c]pyridin-3(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O2.ClH/c9-6-4-1-2-7-3-5(4)10-8-6;/h7H,1-3H2,(H,8,9);1H |
| SMIL | Cl.Oc1noc2CNCCc12 |
| IUPAC navn | 4,5,6,7-tetrahydro-[1,2]oxazolo[5,4-c]pyridin-3-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.6 |
| Formel vægt | 176.0353 |