Få mere at vide
Gabexate mesylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gabexate mesylate |
| CAS | 56974-61-9 |
| Molekylær formel | C16 H23 N3 O4 . C H4 O3 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-[[6-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxohexyl]oxy]benzoic Acid Ethyl Ester Monomethanesulfonate, Arodate, FOY, FOY 007, FOY-S 983, Gabexate Mesilate, Gabexate Monomethanesulfonate, Megacert, Mesyl Gabexate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23N3O4.CH4O3S/c1-2-22-15(21)12-7-9-13(10-8-12)23-14(20)6-4-3-5-11-19-16(17)18;1-5(2,3)4/h7-10H,2-6,11H2,1H3,(H4,17,18,19);1H3,(H,2,3,4) |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccc(OC(=O)CCCCCNC(=N)N)cc1.CS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | ethyl 4-(6-carbamimidamidohexanoyloxy)benzoate;methanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 417.48 |
| Formel vægt | 417.157 |