Få mere at vide
Gabexate mesylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458468
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16458468 10 mg
16458276 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16458468 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0385
MedChemExpress Gabexate mesylate is a Factor X inhibitor; serine protease inhibitor .
Gabexate mesylate is a Factor X inhibitor
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gabexate mesylate
CAS 56974-61-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H27N3O7S
Mængde 10 mg
Synonym FOY
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (239.53 mM) ∣H2O : 7.14 mg/mL (17.10 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OCC)C1=CC=C(OC(CCCCCNC(N)=N)=O)C=C1.CS(=O)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 417.48
Formel vægt 417.48
Procent renhed 98.12%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation