Få mere at vide
Gabazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gabazine free base |
| CAS | 105538-73-6 |
| Molekylær formel | C15 H18 N3 O3 . Br |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17N3O3/c1-21-12-6-4-11(5-7-12)13-8-9-14(16)18(17-13)10-2-3-15(19)20/h4-9,16H,2-3,10H2,1H3,(H,19,20) |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C2=NN(CCCC(=O)O)C(=N)C=C2 |
| IUPAC navn | 4-[6-imino-3-(4-methoxyphenyl)pyridazin-1-yl]butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.31 |
| Formel vægt | 287.127 |