Få mere at vide
Novus Biologicals™ GABARAP Antibody Blocking Peptide
Artikelnummer. 18423681 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0,1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. 18423681
Brand: Novus Biologicals™ NBP197416PEP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Blocking Peptide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gen-id (Entrez) 11337
Koncentration 1 mg/mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Til brug med (applikation) This peptide is useful as a blocking peptide for NBP1-97416. For further blocking peptide related protocol, click here .
Gene Alias ATG8A, FLC3B, FLJ25768, GABA(A) receptor-associated proteinMGC120154, gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein, MM46MGC120155
Gen symbol GABARAP
Mængde 0,1 mg
Forskningskategori Autophagy, Golgi Apparatus Markers, Macroautophagy, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Opbevaringsbuffer Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.