Få mere at vide
Gabapentine Lactose Adduct, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gabapentine Lactose Adduct |
| CAS | 1990449-64-3 |
| Molekylær formel | C21H35NO11 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-((2,3-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-4-((3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydrofuran-2-yl)methyl)-2-azaspiro[4.5]decan-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H35NO11/c23-7-11-14(26)15(27)16(28)19(31-11)32-17-12(8-24)33-21(30,18(17)29)10-22-9-20(6-13(22)25)4-2-1-3-5-20/h11-12,14-19,23-24,26-30H,1-10H2 |
| SMIL | OCC1C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C(CN3CC4(CCCCC4)CC3=O)(O)O1 |
| IUPAC navn | 2-((2,3-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-4-((3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydrofuran-2-yl)methyl)-2-azaspiro[4.5]decan-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 477.5 |
| Formel vægt | 477.22 |