missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Gabapentin, TRC

Artikelnummer. 30399030
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30399030 1 g
30390649 50 mg
30389213 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30399030 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG1172501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 60142-96-3
Molekylær formel C9 H17 N O2
Molekylvægt (g/mol) 171.24
Synonym 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, CI 945, GOE 2450, GOE 3450, Gabapen, Gabapentin, Go 3450, Neurontin
IUPAC navn 2-[1-(aminomethyl)cyclohexyl]acetic acid
SMIL NCC1(CC(=O)O)CCCCC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Gabapentin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
Formel vægt 171.1259
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.