Gabapentin, CAS # 60142-96-3, is a synthetic analogue of the neurotransmitter gamma-aminobutyric acid with anticonvulsant and analgesic activities. | CAS: 60142-96-3 | C9H17NO2 | 171.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
Gabapentin er en vandopløselig GABA-analog med antikonvulsive og smertestillende virkning
Den nøjagtige virkningsmekanisme er ukendt, men det er blevet beskrevet, at denne forbindelse hæmmer excitatorisk neuronaktivitet ved at interagere med spændingsstyrede calciumkanaler i corticale neuroner
Anvendelse
Gabapentin er blevet brugt somα 2δ -ligand for at undersøge, om den allylisothiocyanat (AITC) sensibiliserede termiske aversionsanalyse kan være nyttig som en screeningsmetode til identifikation af formodede analgetika
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy.
Informativa sulla privacy.