Få mere at vide
Gabapentin, 98%
Artikelnummer. 15432202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432202 1 g 1g
15442202 5 g 5g
15452202 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15432202 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458020010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Gabapentin, CAS # 60142-96-3, is a synthetic analogue of the neurotransmitter gamma-aminobutyric acid with anticonvulsant and analgesic activities. | CAS: 60142-96-3 | C9H17NO2 | 171.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Gabapentin er en vandopløselig GABA-analog med antikonvulsive og smertestillende virkning
  • Den nøjagtige virkningsmekanisme er ukendt, men det er blevet beskrevet, at denne forbindelse hæmmer excitatorisk neuronaktivitet ved at interagere med spændingsstyrede calciumkanaler i corticale neuroner
Anvendelse
  • Gabapentin er blevet brugt somα 2δ -ligand for at undersøge, om den allylisothiocyanat (AITC) sensibiliserede termiske aversionsanalyse kan være nyttig som en screeningsmetode til identifikation af formodede analgetika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60142-96-3
Molekylær formel C9H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 171.24
InChI nøgle UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym gabapentin, neurontin, gabapentine, 1-aminomethyl cyclohexaneacetic acid, 2-1-aminomethyl cyclohexyl acetic acid, aclonium, gabapentinum, gabapetin, gabapentino, fanatrex
PubChem CID 3446
ChEBI CHEBI:42797
IUPAC navn 2-[1-(aminomethyl)cyclohexyl]eddikesyre
SMIL C1CCC(CC1)(CC(=O)O)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gabapentin
Smeltepunkt 166.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Lineær formel COOHCH2C6H10CH2NH2
Mængde 1 g
Formel vægt 171.24
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.