missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Gabapentin-relateret forbindelse E, TRC

Artikelnummer. 30136520
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136520 100 mg
17974625 10 mg
17930485 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136520 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG117290100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 67950-95-2
Molekylær formel C9 H14 O4
Molekylvægt (g/mol) 186.21
Synonym 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Gabapentin Imp. E (EP)
IUPAC navn 1-(carboxymethyl)cyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL OC(=O)CC1(CCCCC1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H14O4/c10-7(11)6-9(8(12)13)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)
Formel vægt 186.0892
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.