Få mere at vide
Gabapentin-relateret forbindelse E, TRC
Artikelnummer. 17930485
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17930485 25 mg
30136520 100 mg
17974625 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17930485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG11729025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67950-95-2
Molekylær formel C9 H14 O4
Molekylvægt (g/mol) 186.21
Synonym 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Gabapentin Imp. E (EP)
IUPAC navn 1-(carboxymethyl)cyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL OC(=O)CC1(CCCCC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H14O4/c10-7(11)6-9(8(12)13)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)
Formel vægt 186.0892
Procent renhed >95%