missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Gabapentin-relateret forbindelse A, TRC

Artikelnummer. 30407038
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407038 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407038 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG1172751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
CAS 64744-50-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 H15 N O
Mængde 1 g
Synonym 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, Gabapentin Imp. A (EP), 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
InChI formel InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
SMIL O=C1CC2(CCCCC2)CN1
IUPAC navn 2-azaspiro[4.5]decan-3-one
Molekylvægt (g/mol) 153.22
Formel vægt 153.1154
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.