Få mere at vide
Gabapentin-relateret forbindelse A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam |
| CAS | 64744-50-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9 H15 N O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, Gabapentin Imp. A (EP), 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11) |
| SMIL | O=C1CC2(CCCCC2)CN1 |
| IUPAC navn | 2-azaspiro[4.5]decan-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.22 |
| Vis mere |