Få mere at vide
Gabapentin, Mikromol™
Artikelnummer. 17961566
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17961566 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17961566 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0684.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Gabapentin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gabapentin
CAS 60142-96-3
Analyt- eller komponentnavne Gabapentin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H17 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, CI 945, GOE 2450, GOE 3450, Gabapen, Gabapentin, Go 3450, Neurontin
InChI formel InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
SMIL NCC1(CC(=O)O)CCCCC1
IUPAC navn 2-[1-(aminomethyl)cyclohexyl]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 171.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 171.1259 g/mol