missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Gabapentin Methyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Gabapentin Methyl Ester Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gabapentin Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 63562-01-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Gabapentin Methyl Ester Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H19 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid methyl ester hydrochloride (1:1), Cyclohexaneacetic acid, 1-(aminomethyl)-, methyl ester, hydrochloride (9CI), (1-Aminomethylcyclohexyl)acetic acid methyl ester hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO2.ClH/c1-13-9(12)7-10(8-11)5-3-2-4-6-10;/h2-8,11H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.COC(=O)CC1(CN)CCCCC1 |
| IUPAC navn | methyl 2-[1-(aminomethyl)cyclohexyl]acetate;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?