Få mere at vide
Gabapentin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478278
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16478278 10 mg 10mg
16468006 100 mg -
16454167 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16478278 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0057
MedChemExpress Gabapentin (Neurontin) is a pharmaceutical drug, specifically a GABA analog.
Gabapentin (Neurontin) is a pharmaceutical drug, specifically a GABA analog.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gabapentin
Fysisk form Solid
CAS 60142-96-3
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H17NO2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (291.99 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (5.84 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CC1(CN)CCCCC1
Molekylvægt (g/mol) 171.24
Formel vægt 171.24
Procent renhed 97.0%