Få mere at vide
Gabapentin, LoGiCal
Artikelnummer. 30461669
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461669 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461669 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0684.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gabapentin
CAS 60142-96-3
Analyt- eller komponentnavne Gabapentin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H17 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, CI 945, GOE 2450, GOE 3450, Gabapen, Gabapentin, Go 3450, Neurontin
InChI formel InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
Løsningstype Neat
SMIL NCC1(CC(=O)O)CCCCC1
IUPAC navn 2-[1-(aminomethyl)cyclohexyl]acetic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 171.24
Mængde 10 mg
Formel vægt 171.1259 g/mol