Få mere at vide
Gabapentin, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gabapentin |
| CAS | 60142-96-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Gabapentin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H17 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, CI 945, GOE 2450, GOE 3450, Gabapen, Gabapentin, Go 3450, Neurontin |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | NCC1(CC(=O)O)CCCCC1 |
| Vis mere |