Få mere at vide
Gabapentin-laktam 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam |
| CAS | 64744-50-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C9 H15 N O |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Gabapentin Imp. A (EP), Gabapentin USP Related Compound A, Gabapentin USP RC A, 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam, Gabapentin Related Compound A, Gabapentin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11) |
| SMIL | O=C1CC2(CCCCC2)CN1 |
| Vis mere |