Få mere at vide
Gabapentin hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488278
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16488278 10 mg 10mg
16478006 100 mg -
16464167 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16488278 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0057A
MedChemExpress Gabapentin (Neurontin) is a pharmaceutical drug, specifically a GABA analog.
Gabapentin (Neurontin) is a pharmaceutical drug, specifically a GABA analog.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gabapentin hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 60142-95-2
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H18ClNO2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (240.73 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CC1(CN)CCCCC1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 207.7
Formel vægt 207.7
Procent renhed 98.0%