Få mere at vide
Gabapentin Ethyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gabapentin Ethyl Ester Hydrochloride |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO2.ClH/c1-2-14-10(13)8-11(9-12)6-4-3-5-7-11;/h2-9,12H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 235.1339 |