Få mere at vide
Gabapentin Enacarbil Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gabapentin Enacarbil sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C16H27NO6.Na/c1-11(2)14(20)22-12(3)23-15(21)17-10-16(9-13(18)19)7-5-4-6-8-16;/h11-12H,4-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,19);/q;+1/p-1 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 351.1658 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |