Få mere at vide
Gabapentin enacarbil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499547
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499547 5 mg -
16447008 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16499547 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16216
MedChemExpress Gabapentin enacarbil (XP-13512) is a prodrug for the anticonvulsant and analgesic drug gabapentin.
Gabapentin enacarbil (XP-13512) is a prodrug for the anticonvulsant and analgesic drug gabapentin.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gabapentin enacarbil
Fysisk form Viscous Liquid
CAS 478296-72-9
Farve Light Brown
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H27NO6
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym XP-13512
Opløselighedsinformation Ethanol : 100 mg/mL (303.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (303.59 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.03 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CC1(CNC(OC(OC(C(C)C)=O)C)=O)CCCCC1
Molekylvægt (g/mol) 329.39
Formel vægt 329.39
Procent renhed 95.0%