missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Gabapentin-d6 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gabapentin-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1432061-73-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9 H11 D6 N O2 . H Cl |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-(Aminomethyl)cyclohexane-d6-acetic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO2.ClH/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9;/h1-7,10H2,(H,11,12);1H/i1D2,2D2,3D2; |
| SMIL | NCC1(CC(O)=O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1.Cl |
| IUPAC navn | 2-[1-(aminomethyl)-3,3,4,4,5,5-hexadeuteriocyclohexyl]acetic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.73 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?