Få mere at vide
Gabapentin-d6 hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30394612
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30394612 1 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30394612 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG1172471MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gabapentin-d6 Hydrochloride
CAS 1432061-73-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 H11 D6 N O2 . H Cl
Mængde 1 mg
Synonym 1-(Aminomethyl)cyclohexane-d6-acetic Acid Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H17NO2.ClH/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9;/h1-7,10H2,(H,11,12);1H/i1D2,2D2,3D2;
SMIL NCC1(CC(O)=O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1.Cl
IUPAC navn 2-[1-(aminomethyl)-3,3,4,4,5,5-hexadeuteriocyclohexyl] eddikesyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 213.73
Formel vægt 213.1403
Procent renhed >95