Få mere at vide
Gabapentin-d4 (100 μg/mL in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30392943
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30392943 5 x 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30392943 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT12375X1ML
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gabapentin-d4
CAS 1185039-20-6
Molekylær formel C9 D4 H13 N O2
Mængde 5 x 1 mL
Synonym Gabapentin-d4, Gabapentin D4 (aminomethyl D2, acetic acid D2), Cyclohexaneacetic-α,α-d2 acid, 1-(aminomethyl-d2)- (ACI), 1-(Aminomethyl-d2)cyclohexaneacetic-α,α-d2 acid (ACI), 2-[1-(Amino-dideuteriomethyl)cyclohexyl]-2,2-dideuterioacetic acid
InChI formel InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)/i6D2,7D2
SMIL [2H]C([2H])(N)C1(CCCCC1)C([2H])([2H])C(=O)O
IUPAC navn 2-[1-[amino(dideuterio)methyl]cyclohexyl]-2,2-dideuterioacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 175.261
Formel vægt 175.151
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Gabapentin-d4 100 μg/mL