Få mere at vide
Gabapentin 100 μg/mL in Acetonitrile:Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311031
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311031 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30311031 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13991500MC100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gabapentin
CAS 60142-96-3
Analyt- eller komponentnavne Gabapentin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H17 N O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, CI 945, GOE 2450, GOE 3450, Gabapen, Gabapentin, Go 3450, Neurontin
InChI formel InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
SMIL NCC1(CC(=O)O)CCCCC1
IUPAC navn 2-[1-(aminomethyl)cyclohexyl]acetic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Methanol
Molekylvægt (g/mol) 171.24
Mængde 1 ml
Formel vægt 171.1259 g/mol