Få mere at vide
R&D Systems™ GABA
Artikelnummer. 30001082
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30001082 1 g
1 options
Artikelnummer. 30001082 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 0344/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00 DKK
    803.25 DKK / 1g
    Spare 46.75 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous agonist
GABA is a GABA receptor agonist and endogenous inhibitory neurotransmitter. Caged RuBi GABA is also available (Cat. No. 3400).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GABA
CAS 56-12-2
Mængde 1 g
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C4H9NO2
Formel vægt 103.12
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 103.121