Få mere at vide
Masterflex™ Versilon™ GA gummirør
Artikelnummer. 11910205
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
4,8 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Samlet længde (metrisk):
7,5 m
10 m
25 m
50 m
Pakningsstørrelse:
10m
25m
50m
7.5m
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Samlet længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11910205 4,8 mm 8 mm 7,5 m 7.5m
11826311 10 mm 14 mm 10 m 10m
11856301 5 mm 10 mm 10 m 10m
11846301 5 mm 9 mm 10 m 10m
11826301 4 mm 7 mm 10 m 10m
11876301 6 mm 10 mm 10 m 10m
11866301 6 mm 9 mm 10 m 10m
11886301 7 mm 10 mm 10 m 10m
11806311 8 mm 12 mm 10 m 10m
11896301 7 mm 11 mm 10 m 10m
11793986 5 mm 8 mm 50 m 50m
11703996 6 mm 9 mm 50 m 50m
11721736 7 mm 11 mm 25 m 25m
11731736 8 mm 12 mm 25 m 25m
11741736 10 mm 15 mm 25 m 25m
11836311 10 mm 15 mm 10 m 10m
11816301 4 mm 6 mm 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Product Code. 11910205 Supplier Masterflex™ Supplier No. 0644805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00 DKK
    426.63 DKK / 7.5m
    Spare 6.37 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Giver fremragende elasticitet og elasticitet og passer nemt på alle typer stik. Versilon™ GA gummislanger opfylder FDA-kravene og kan modstå sterilisering med fugtig varme.
  • Fremstillet af naturgummi
  • Fremragende forlængelse> 500 %
  • God slidstyrke
  • 40 Shore A hårdhed
  • Lysebrun/ravfarvet.
  • Egenskaber, der ligner latex og foretrækkes i de fleste industriapplikationer
  • Tåler fugt-varme sterilisering.
  • Typiske anvendelser omfatter væskeoverførselssystemer og alle former for dispensering, inklusive sæbe og rengøringsmidler samt alkohol- og mejeridrikke
Specifications
Certificeringer/compliance Lavet iflg GLP krav, FDA-kompatibel
Diameter (engelsk) Indre 0,19 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 4,8 mm
Materiale Gummi
Diameter (engelsk) Ydre 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Samlet længde (engelsk) 24.6 ft.
Samlet længde (metrisk) 7,5 m
Min. Driftstemperatur (engelsk) -13 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -25 °C
Modstandsegenskaber Afslidning
Farve Lysebrun
Hårdhed 40 (Shore A)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 70 °C
Produkttype Overførselsslange