Få mere at vide
Masterflex™ Versilon™ GA gummirør
Artikelnummer. 11856301
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
4,8 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Samlet længde (metrisk):
10 m
25 m
50 m
7,5 m
Pakningsstørrelse:
10m
25m
50m
7.5m
Artikelnummer. 11856301
Brand: Masterflex™ 70234510
Giver fremragende elasticitet og elasticitet og passer nemt på alle typer stik. Versilon™ GA gummislanger opfylder FDA-kravene og kan modstå sterilisering med fugtig varme.
  • Made of natural rubber
  • Excellent elongation > 500%
  • Good resistance to abrasion
  • 40 Shore A hardness
  • Light-brown/Amber color.
  • Properties similar to latex and is preferred in most industry applications
  • Withstands moist-heat sterilization.
  • Typical applications include fluid transfer systems and all kinds of dispensing, including soap and cleaners as well as alcoholic and dairy beverages
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Made according to GLP requirements, FDA Compliant
Diameter (engelsk) Indre 0.2 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 5 mm
Materiale Rubber
Diameter (engelsk) Ydre 0.39 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 10 mm
Samlet længde (engelsk) 32.8 ft.
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (engelsk) 0.06 in.
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Til brug med (applikation) General laboratory use
Min. Driftstemperatur (engelsk) -13°F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -25°C
Modstandsegenskaber Abrasion
Farve Light Brown
Hårdhed 40 (Shore A)
Fleksibilitet Flexible
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 158°F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 70°C
Produkttype Transfer Tubing