Få mere at vide
Masterflex™ Versilon™ GA gummirør
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
4,8 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Samlet længde (metrisk):
10 m
25 m
50 m
7,5 m
Pakningsstørrelse:
10m
25m
50m
7.5m
Beskrivelse
- Made of natural rubber
- Excellent elongation > 500%
- Good resistance to abrasion
- 40 Shore A hardness
- Light-brown/Amber color.
- Properties similar to latex and is preferred in most industry applications
- Withstands moist-heat sterilization.
- Typical applications include fluid transfer systems and all kinds of dispensing, including soap and cleaners as well as alcoholic and dairy beverages
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Made according to GLP requirements, FDA Compliant |
| Diameter (engelsk) Indre | 0.16 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Materiale | Rubber |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0.28 in. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 32.8 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 10 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0.06 in. |
| Tykkelse (metrisk) | 1.5 mm |
| Vis mere |