Få mere at vide
Masterflex™ Versilon™ GA gummirør
Artikelnummer. 11793986
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
4,8 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Samlet længde (metrisk):
10 m
25 m
50 m
7,5 m
Pakningsstørrelse:
10m
25m
50m
7.5m
Artikelnummer. 11793986
Brand: Masterflex™ 702315
Giver fremragende elasticitet og elasticitet og passer nemt på alle typer stik. Versilon™ GA gummislanger opfylder FDA-kravene og kan modstå sterilisering med fugtig varme.
  • Fremstillet af naturgummi
  • Fremragende forlængelse> 500 %
  • God slidstyrke
  • 40 Shore A hårdhed
  • Lysebrun/ravfarvet.
  • Egenskaber, der ligner latex og foretrækkes i de fleste industriapplikationer
  • Tåler fugt-varme sterilisering.
  • Typiske anvendelser omfatter væskeoverførselssystemer og alle former for dispensering, inklusive sæbe og rengøringsmidler samt alkohol- og mejeridrikke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Lavet iflg GLP krav, FDA-kompatibel
Diameter (engelsk) Indre 0,2 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 5 mm
Materiale Gummi
Diameter (engelsk) Ydre 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Samlet længde (engelsk) 164 ft.
Samlet længde (metrisk) 50 m
Tykkelse (engelsk) 0,06 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Til brug med (applikation) Til blod- eller vævsevaluering og til transport af rengøringsmidler
Min. Driftstemperatur (engelsk) -40 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Modstandsegenskaber Afslidning
Farve Lysebrun
Hårdhed 40 (Shore A)
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 70 °C
Produkttype Overførselsslange