Få mere at vide
Masterflex™ Versilon™ GA gummirør
Artikelnummer. 11741736
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
4,8 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Samlet længde (metrisk):
10 m
25 m
50 m
7,5 m
Pakningsstørrelse:
10m
25m
50m
7.5m
Artikelnummer. 11741736
Brand: Masterflex™ 702600
Giver fremragende elasticitet og elasticitet og passer nemt på alle typer stik. Versilon™ GA gummislanger opfylder FDA-kravene og kan modstå sterilisering med fugtig varme.
  • Fremstillet af naturgummi
  • Fremragende forlængelse> 500 %
  • God slidstyrke
  • 40 Shore A hårdhed
  • Lysebrun/ravfarvet.
  • Egenskaber, der ligner latex og foretrækkes i de fleste industriapplikationer
  • Tåler fugt-varme sterilisering.
  • Typiske anvendelser omfatter væskeoverførselssystemer og alle former for dispensering, inklusive sæbe og rengøringsmidler samt alkohol- og mejeridrikke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Lavet iflg GLP krav, FDA-kompatibel
Diameter (engelsk) Indre 0,39 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Materiale Gummi
Diameter (engelsk) Ydre 0,59 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Samlet længde (engelsk) 82 ft.
Samlet længde (metrisk) 25 m
Tykkelse (engelsk) 0,1 tommer.
Tykkelse (metrisk) 2.5 mm
Til brug med (applikation) Til blod- eller vævsevaluering og til transport af rengøringsmidler
Min. Driftstemperatur (engelsk) -40 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Modstandsegenskaber Afslidning
Farve Lysebrun
Hårdhed 40 (Shore A)
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 70 °C
Produkttype Overførselsslange