Få mere at vide
Masterflex™ Versilon™ GA gummirør
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
4,8 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Samlet længde (metrisk):
10 m
25 m
50 m
7,5 m
Pakningsstørrelse:
10m
25m
50m
7.5m
Beskrivelse
- Fremstillet af naturgummi
- Fremragende forlængelse> 500 %
- God slidstyrke
- 40 Shore A hårdhed
- Lysebrun/ravfarvet.
- Egenskaber, der ligner latex og foretrækkes i de fleste industriapplikationer
- Tåler fugt-varme sterilisering.
- Typiske anvendelser omfatter væskeoverførselssystemer og alle former for dispensering, inklusive sæbe og rengøringsmidler samt alkohol- og mejeridrikke
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Lavet iflg GLP krav, FDA-kompatibel |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,24 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6 mm |
| Materiale | Gummi |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,35 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 164 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 50 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,06 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 1.5 mm |
| Vis mere |