Få mere at vide
G418 Sulfat (hvidt til råhvidt pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-26034
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Amber Glass
Ravgult glas
Pakningsstørrelse:
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10204773
Brand: Fisher BioReagents BP6731
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 108321-42-2
Molekylær formel C20H44N4O18S2
Molekylvægt (g/mol) 692.70
MDL nummer MFCD00058314
InChI nøgle UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
PubChem CID 134129582
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R,6S)-5-amino-6-{[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-{[(2R,3R,4R,5R)-3,5-dihydroxy-5-m ethyl-4-(methylamino)oxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl]oxy}-2-(1-hydroxyethyl)oxan-3,4-diol; bis(svovlsyre)
SMIL OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale G418 Sulfate
Type G418 Sulfate
Fysisk form Fast stof
Absorbans < 0.015 at 280nm, < 0.10 at 570nm
Emballage Ravgult glas
Styrke > 730μg/mg
Vand 10% Max.
Farve Hvid
Mængde 1 g
Analyseprocentområde > 98 %
Formel vægt 692.7
Procent renhed >98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • G418 sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .