Få mere at vide
G418 Sulfat (hvidt til råhvidt pulver), Fisher BioReagents
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | G418 Sulfate |
| Type | G418-sulfat |
| Fysisk form | Fast stof |
| Absorbans | < 0,015 ved 280 nm, < 0,10 ved 570 nm |
| Emballage | Ravgult glas |
| Styrke | > 730 μg/mg |
| Vand | 10% maks. |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Analyseprocentområde | > 98 % |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- G418 sulfate
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .