Få mere at vide
G418 Sulfatopløsning, MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
20 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
20ml
50ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | G418 Sulfate Solution |
| Type | G418 Sulfate |
| Mængde | 20 mL |