Få mere at vide
Corning™ G418 Sulfat, Pulver
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Antibiotika |
| Mængde | 5 g |